2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9043-1G PC9043-5G
APOSPC9043-1GEA 105 CHF
APOSPC9043-1G APOSPC9043-5G
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile 97%
2,4-Difluorobenzoylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₂NO
Melting Pt: 107…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02260804
CAS-Nummer: 71682-95-6