Tetraethylammoniumfluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903855-100G
PC903855-25G
APOSPC903855-100GEA
323
CHF
APOSPC903855-100G
APOSPC903855-25G
Tetraethylammoniumfluorid 98%
Tetraethylammonium fluoride
Formel:
C₈H₂₀FN MW: 149,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011826 CAS-Nummer: 665-46-3 |