1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC903680-1G
PC903680-25G
PC903680-5G
APOSPC903680-1GEA
34.8
CHF
APOSPC903680-1G
APOSPC903680-25G
APOSPC903680-5G
1-Fluor-3-iod-5-nitrobenzol 99%
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ MW: 267 g/mol Melting Pt: 77…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007219 CAS-Nummer: 3819-88-3 |