Methyl-2-amino-3,6-difluorbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903670-1G PC903670-5G
APOSPC903670-1GEA 154 CHF
APOSPC903670-1G APOSPC903670-5G
Methyl-2-amino-3,6-difluorbenzoat 95%
Methyl-2-amino-3,6-difluorbenzoat
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12159870
CAS-Nummer: 1184204-30-5