Ethyl-4-amino-2-fluorbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-amino-2-fluorobenzoate
PC903639-5G
APOSPC903639-5GEA 168 CHF
APOSPC903639-5G
Ethyl-4-amino-2-fluorbenzoat 95%
Ethyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037895
CAS-Nummer: 73792-06-0