1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoroiodobenzene
PC9033-100G PC9033-25G PC9033-5G
APOSPC9033-100GEA 237 CHF
APOSPC9033-100G APOSPC9033-25G APOSPC9033-5G
1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol 98%
1-Chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256,4400 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042580
CAS-Nummer: 202982-67-0