1-(Methoxymethyl)-3-(trifluormethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902959-1G
PC902959-5G
APOSPC902959-1GEA
201
CHF
APOSPC902959-1G
APOSPC902959-5G
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluormethyl)benzol 97%
1-(Methoxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11504958 CAS-Nummer: 380633-51-2 |