1-(Methoxymethyl)-2-(trifluormethyl)benzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902958-1G
PC902958-5G
APOSPC902958-1GEA
174
CHF
APOSPC902958-1G
APOSPC902958-5G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluormethyl)benzol 96%
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11504957 CAS-Nummer: 227948-39-2 |