2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902925-1G PC902925-5G
APOSPC902925-1GEA 37.9 CHF
APOSPC902925-1G APOSPC902925-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839269
CAS-Nummer: 180608-37-1