(R)-β-(4-Fluorphenyl)alaninol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
PC902857-1G PC902857-250MG PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA 715 CHF
APOSPC902857-1G APOSPC902857-250MG APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorphenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorphenyl)alaninol
Formel: C₉H₁₂FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784088
CAS-Nummer: 228422-47-7