2,5-Difluor-4-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 1160 CHF
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluor-4-methylbenzonitril 95%
2,5-Difluor-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09996933
CAS-Nummer: 1003708-66-4