3-Fluor-2-methoxy-6-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
PC902717-5G
APOSPC902717-5GEA 244 CHF
APOSPC902717-5G
3-Fluor-2-methoxy-6-methylpyridin 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095083
CAS-Nummer: 375368-80-2