5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 131 CHF
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol 95%
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol
Formel: C₉H₆FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03070563
CAS-Nummer: 288401-62-7