6-Fluor-2-tetralon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 124 CHF
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluor-2-tetralon 95%
6-Fluor-2-tetralon
Formel: C₁₀H₉FO
MW: 164,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684435
CAS-Nummer: 29419-14-5