TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-Oxide Tetrafluorobo, TATU, O-(7-Azabenzotriazole-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 2-(3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PC902639-100G
PC902639-25G
PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA
315
CHF
APOSPC902639-100G
APOSPC902639-25G
APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 98%
TATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel:
C₁₀H₁₅BF₄N₆O MW: 322,1 g/mol Melting Pt: 184 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08064301 CAS-Nummer: 873798-09-5 UN: 1759 ADR: 8,III |