4-(4-Fluorphenyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902385-1G PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA 142 CHF
APOSPC902385-1G APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorphenyl)benzonitril 98%
4-(4-Fluorphenyl)benzonitril
Formel: C₁₃H₈FN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05981088
CAS-Nummer: 10540-31-5