7-Fluor-1-methyl-1H-indazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 276 CHF
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluor-1-methyl-1H-indazol 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
MW: 150,1500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546530
CAS-Nummer: 1187386-23-7