6,8-Difluorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902177-1G
PC902177-5G
APOSPC902177-1GEA
64.5
CHF
APOSPC902177-1G
APOSPC902177-5G
6,8-Difluorchinolin 98%
6,8-Difluoroquinoline
Formel:
C₉H₅F₂N MW: 165,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03662296 CAS-Nummer: 145241-75-4 |