6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902162-1G PC902162-5G
APOSPC902162-1GEA 50.6 CHF
APOSPC902162-1G APOSPC902162-5G
6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin 98%
6-Chlor-8-fluorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699670
CAS-Nummer: 1033202-10-6