2-(2-Fluorphenyl)oxazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901975-1G
PC901975-25G
PC901975-5G
APOSPC901975-1GEA
174
CHF
APOSPC901975-1G
APOSPC901975-25G
APOSPC901975-5G
2-(2-Fluorphenyl)oxazol 98%
2-(2-Fluorophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143568 CAS-Nummer: 178672-06-5 |