2-Fluor-4-thiocyanatoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901902-1G PC901902-5G
APOSPC901902-1GEA 262 CHF
APOSPC901902-1G APOSPC901902-5G
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin 98%
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₇H₅FN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04617227
CAS-Nummer: 14512-85-7