5-Brom-8-fluorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901861-1G
PC901861-250MG
PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA
87
CHF
APOSPC901861-1G
APOSPC901861-250MG
APOSPC901861-5G
5-Brom-8-fluorchinolin 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN MW: 226,0500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855895 CAS-Nummer: 1133115-78-2 |