5,8-Difluorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901859-1G PC901859-5G
APOSPC901859-1GEA 348 CHF
APOSPC901859-1G APOSPC901859-5G
5,8-Difluorchinolin 98%
5,8-Difluoroquinoline
Formel: C₉H₅F₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01939053
CAS-Nummer: 16650-32-1