5-Amino-8-fluorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
8-Fluoroquinolin-5-amine
PC901844-1G
PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA
298
CHF
APOSPC901844-1G
APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluorchinolin 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₇FN₂ MW: 162,1637 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09042730 CAS-Nummer: 175229-87-5 |