2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901682-1G PC901682-5G
APOSPC901682-1GEA 219 CHF
APOSPC901682-1G APOSPC901682-5G
2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid 98%
2-Ethoxy-4-fluoranilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115636
CAS-Nummer: 850568-36-4