Methyl-4-brom-2,6-difluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-bromo-2,6-difluorobenzoate
PC901514-100G
APOSPC901514-100GEA 258 CHF
APOSPC901514-100G
Methyl-4-brom-2,6-difluorbenzoat 98%
Methyl-4-brom-2,6-difluorbenzoat
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,0300 g/mol
Melting Pt: 41…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204169
CAS-Nummer: 773134-11-5