Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
PC901494-100G
APOSPC901494-100GEA
174
CHF
APOSPC901494-100G
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat 98%
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203790 CAS-Nummer: 174403-69-1 |