N-Ethyl-3-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901491-100G
PC901491-25G
PC901491-5G
APOSPC901491-100GEA
758
CHF
APOSPC901491-100G
APOSPC901491-25G
APOSPC901491-5G
N-Ethyl-3-fluorbenzamid 98%
N-Ethyl-3-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₁₀FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01338769 CAS-Nummer: 150079-37-1 |