4-Fluor-N-propylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Propyl 4-fluorobenzamide
PC901488-10G PC901488-25G PC901488-5G
APOSPC901488-10GEA 323 CHF
APOSPC901488-10G APOSPC901488-25G APOSPC901488-5G
4-Fluor-N-propylbenzamid 98%
4-Fluor-N-propylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01214137
CAS-Nummer: 349129-65-3