3-Ethoxy-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901467-1G
PC901467-5G
APOSPC901467-1GEA
307
CHF
APOSPC901467-1G
APOSPC901467-5G
3-Ethoxy-2-fluorbenzoesäure 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ MW: 184,1600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699646 CAS-Nummer: 1033201-71-6 |