2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC901463-1G
PC901463-250MG
APOSPC901463-1GEA
227
CHF
APOSPC901463-1G
APOSPC901463-250MG
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril 98%
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO MW: 137,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09839222 CAS-Nummer: 1000339-24-1 |