4-Fluor-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901457-25G
APOSPC901457-25GEA 236 CHF
APOSPC901457-25G
4-Fluor-N-methylbenzamid 98%
4-Fluor-N-methylbenzamid
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153,1536 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032531
CAS-Nummer: 701-49-5