Methyl-3-fluor-5-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-fluoro-5-hydroxybenzoate
PC901448-1G
APOSPC901448-1GEA
57.5
CHF
APOSPC901448-1G
Methyl-3-fluor-5-hydroxybenzoat 98%
Methyl-3-fluor-5-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₇FO₃ MW: 170,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698043 CAS-Nummer: 1072004-32-0 |