5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9014-1G PC9014-5G
APOSPC9014-1GEA 62.7 CHF
APOSPC9014-1G APOSPC9014-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₉H₂F₆N₄
MW: 280.13 g/mol
Melting Pt: 75…77 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084901
CAS-Nummer: 175276-40-1