4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)toluene
PC901215-1G
PC901215-250MG
PC901215-5G
APOSPC901215-1GEA
69.6
CHF
APOSPC901215-1G
APOSPC901215-250MG
APOSPC901215-5G
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Methyl-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,1300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140172 CAS-Nummer: 154057-13-3 |