3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901082-1G
PC901082-5G
PC901082-10G
APOSPC901082-1GEA
201
CHF
APOSPC901082-1G
APOSPC901082-5G
APOSPC901082-10G
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₃FN₂ MW: 180,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07403468 CAS-Nummer: 93246-54-9 |