2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC900917-1G PC900917-25G PC900917-5G
APOSPC900917-1GEA 457 CHF
APOSPC900917-1G APOSPC900917-25G APOSPC900917-5G
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2-Difluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
MW: 162.1 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03420213
CAS-Nummer: 925199-97-9