2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900865-25G
APOSPC900865-25GEA 179 CHF
APOSPC900865-25G
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure 98%
2-Ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BFO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664322
CAS-Nummer: 957062-68-9