Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-fluoro-4-methylbenzoate
PC900830-10G
PC900830-25G
PC900830-5G
APOSPC900830-10GEA
114
CHF
APOSPC900830-10G
APOSPC900830-25G
APOSPC900830-5G
Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat 95%
Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,1650 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203786 CAS-Nummer: 87808-48-8 |