2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900745-1G
PC900745-5G
PC900745-10G
APOSPC900745-1GEA
152
CHF
APOSPC900745-1G
APOSPC900745-5G
APOSPC900745-10G
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂FN MW: 165,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663474 CAS-Nummer: 72216-04-7 |