2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900699-1G PC900699-5G
APOSPC900699-1GEA 271 CHF
APOSPC900699-1G APOSPC900699-5G
2-(4-Fluorophenyl)piperidine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄FN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663556
CAS-Nummer: 383128-03-8