4-Chlor-3,5-difluorbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900666-10G PC900666-25G PC900666-5G
APOSPC900666-10GEA 606 CHF
APOSPC900666-10G APOSPC900666-25G APOSPC900666-5G
4-Chlor-3,5-difluorbenzonitril 95%
4-Chlor-3,5-difluorbenzonitril
Formel: C₇H₂ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415564
CAS-Nummer: 144797-57-9