6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
PC900652-1G
APOSPC900652-1GEA 71.5 CHF
APOSPC900652-1G
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid 95%
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,1300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662400
CAS-Nummer: 884494-97-7