4-Brom-2-fluor-5-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900622-100G
PC900622-25G
APOSPC900622-100GEA
452
CHF
APOSPC900622-100G
APOSPC900622-25G
4-Brom-2-fluor-5-methylanilin 98%
4-Brom-2-fluor-5-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN MW: 204,0400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973744 CAS-Nummer: 418762-26-2 |