5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900592-1G PC900592-5G
APOSPC900592-1GEA 201 CHF
APOSPC900592-1G APOSPC900592-5G
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine 96%
5-Fluoro-2-pyrrolidin-1-ylpyridine
Formel: C₉H₁₁FN₂
MW: 166,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18089240
CAS-Nummer: 1287217-79-1