6-Fluor-2-methoxychinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900559-1G PC900559-5G
APOSPC900559-1GEA 174 CHF
APOSPC900559-1G APOSPC900559-5G
6-Fluor-2-methoxychinolin 98%
6-Fluoro-2-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16295129
CAS-Nummer: 1226808-76-9