3,5-Difluorpyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900556-1G PC900556-5G
APOSPC900556-1GEA 201 CHF
APOSPC900556-1G APOSPC900556-5G
3,5-Difluorpyridin-N-oxid 98%
3,5-Difluorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃F₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036156
CAS-Nummer: 210169-07-6