2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
PC900544-1G PC900544-250MG
APOSPC900544-1GEA 226 CHF
APOSPC900544-1G APOSPC900544-250MG
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
MW: 159,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972411
CAS-Nummer: 884494-54-6