2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900136-10G
PC900136-1G
PC900136-25G
APOSPC900136-10GEA
436
CHF
APOSPC900136-10G
APOSPC900136-1G
APOSPC900136-25G
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
65739-04-0 |