2-Fluor-4-methylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC900018-1G
PC900018-5G
APOSPC900018-1GEA
166
CHF
APOSPC900018-1G
APOSPC900018-5G
2-Fluor-4-methylanisol 95%
2-Fluor-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉FO MW: 140,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060270 CAS-Nummer: 399-55-3 |